Läs mer
Methyl isobutyrate, 98%
Produktkod. 11487996
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487996 500 mL 500ml
11477996 100 mL 100ml
11497996 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14070.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-63-7 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Metylisobutyrat används som smakämne. Det användes som utspädningsmedel i studier av forcerad Rayleigh-spridning för att mäta diffusionskoefficienter för ett ternärt system innefattande kamferkinon i poly(metylmetakrylat).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylisobutyrat används som smakämne. Det användes som utspädningsmedel i studier av forcerad Rayleigh-spridning för att mäta diffusionskoefficienter för ett ternärt system innefattande kamferkinon i poly(metylmetakrylat).
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-63-7
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00008914
InChI-nyckel BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
PubChem CID 11039
ChEBI CHEBI:73689
IUPAC-namn metyl-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isobutyrate
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.891
Kokpunkt 90°C to 92°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1237
Beilstein 1740720
Merck Index 14,6088
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.