Läs mer
Methyl Isobutyrate, TRC
Produktkod. 30471756
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30471756 1 g
1 options
Produktkod. 30471756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3132451G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyric acid methyl ester
CAS 547-63-7
Molekylformel C5 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Isobutyric acid','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methylpropanoic acid methyl ester, 2-Methylpropionic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate, Methyl 2-methylpropionate, Methyl isobutyrate, NSC 126780
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(=O)C(C)C
IUPAC-namn methyl 2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681