Läs mer
Metylisobutyrylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352937
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352937 25 g 25g
11362937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16216.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42558-54-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42558-54-3
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00040499
InChI-nyckel HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isobutyrylacetate, methyl 4-methyl-3-oxovalerate, 4-methyl-3-oxovaleric acid methyl ester, iso-butyryl methyl acetate, methyl 4-methyl-3-oxo-pentanoate, methylisobutyrylacetate, acmc-209jq9, ksc237g2d, methyl 4-methyl-3oxopentanoate, methyl4-methyl-3-oxopentanoate
PubChem CID 2759969
IUPAC-namn metyl-4-metyl-3-oxopentanoat
LEDER CC(C)C(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isobutyrylacetate
Smältpunkt -75°C
Densitet 1.01
Kokpunkt 192°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.4265
Kvantitet 25 g
Beilstein 1857823
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.