Läs mer
Metylisocyanat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15296196 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15296196 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15296196 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2431
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Metylisocyanat624-83-91000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Isocyanate
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 624-83-9, 110-54-3
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2H3NO
MDL-nummer MFCD00002038
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HAMGRBXTJNITHG-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CN=C=O
IUPAC-namn metylimino(oxo)metan
Lösningsmedel eller matris Hexane
Molekylvikt (g/mol) 57.05
PubChem CID 12228
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:59059
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Isocyanate
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane, methyl isocyanate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning