Läs mer
Methyl isocyanoacetate, 95%, Tech.
Produktkod. 10042940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10042940 5 g Glasflaska 5g
10348613 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10042940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39687-95-1
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00000006
InChI-nyckel ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
IUPAC-namn metyl-2-isocyanoacetat
LEDER COC(=O)CN=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isocyanoacetate
Färg Gul till brun
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 75°C to 76°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CNCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4161 to 1.4191
Kvantitet 5 g
Formel vikt 99.09
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.