Läs mer
Metylisocyanoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424037 5 g 5g
15414037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31069.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39687-95-1 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Metylisocyanoacetat används i den kopparkatalyserade, diastereoselektiva syntesen av oxazoliner. Det är involverat i den direkta aldolreaktionen med karbonylföreningar för att framställa motsvarande oxazolin genom att använda katekol-kopparnätverkskatalysator. Vidare är den också involverad i fyrkomponent Ugi-kondensationsreaktion. Den genomgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluorerad bensaldehyd med guld(I) som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylisocyanoacetat används i den kopparkatalyserade, diastereoselektiva syntesen av oxazoliner. Det är involverat i den direkta aldolreaktionen med karbonylföreningar för att framställa motsvarande oxazolin genom att använda katekol-kopparnätverkskatalysator. Vidare är den också involverad i fyrkomponent Ugi-kondensationsreaktion. Den genomgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluorerad bensaldehyd med guld(I) som katalysator.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror, hydratiserat järn(II)sulfat, tungmetaller och aluminium. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39687-95-1
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00000006
InChI-nyckel ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
PubChem CID 547815
IUPAC-namn metyl-2-isocyanoacetat
LEDER COC(=O)CN=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isocyanoacetate
Densitet 1.09
Kokpunkt 75°C to 76°C (10 mmHg)
Flampunkt 84°C (183°F)
Linjär formel CNCH2CO2CH3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 99.09
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.