Läs mer
Methyl Isocyanoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Isocyanoacetate |
| CAS | 39687-95-1 |
| Molekylformel | C4H5NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Isocyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Isocyanoacetate, Methyl alpha-Isocyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3 |
| LEDER | COC(=O)C[N+]#[C-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-isocyanoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.09 |
| Formel vikt | 99.032 |