Läs mer
Methyl Isofenphos (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isofenphos-methyl |
| CAS | 99675-03-3 |
| Molekylformel | C14 H22 N O4 P S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Isofenphos-methyl, Isophenphos-methyl, ISP-methyl, Jiajiyiliulin, Methyl isofenphos, Methyl isophenphos, Methyl-ISP, Yulioulin-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21) |
| LEDER | COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-[methoxy-(propan-2-ylamino)phosphinothioyl]oxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.37 |
| Formel vikt | 331.1007 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?