Läs mer
Methyl isonicotinate, 98%
Produktkod. 10429630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429630 100 mL Glasflaska 100ml
10143130 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10429630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127061000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9-8-2459
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00006427
InChI-nyckel OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isonicotinate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 8.5°C
Färg Brun till orange
Densitet 1.1610g/mL, 1.161
Kokpunkt 207.0°C to 209.0°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5120 to 1.5140
Kvantitet 100 mL
Beilstein 22, 46
Merck Index 10, 5034
Synonym trimethyl trimellitate, trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, methyl trimellitate, trimellitic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, unii-16o7dt5n66, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-trimethyl ester, 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate, acmc-1ckkm
IUPAC-namn trimetylbensen-1,2,4-trikarboxylat
PubChem CID 17159
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl isonicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.