Läs mer
Methyl isonicotinate, 98%
Produktkod. 11400867
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400867 25 g 25g
11410867 100 g 100g
11420867 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23263.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl Isonicotinate inducerar ökat gång- och startbeteende hos västerländsk blomtrips, Frankliniella occidentalis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylisonikotinat inducerar ökat gång- och startbeteende hos västerländsk blommathrips, Frankliniella occidentalis.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9-8-2459
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00006427
InChI-nyckel OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
IUPAC-namn metylpyridin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isonicotinate
Smältpunkt 8°C to 8.5°C
Densitet 1.016
Kokpunkt 207°C to 209°C
Flampunkt 82°C (180°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5135
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl isonicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pyridinecarboxylic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.