Läs mer
Methyl isonipecotate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295144 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10295144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398751000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2971-79-1
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00190578
InChI-nyckel RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
PubChem CID 424914
IUPAC-namn methyl piperidine-4-carboxylate
LEDER COC(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isonipecotate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0600g/mL
Kokpunkt 85.0°C to 90.0°C
Flampunkt 89°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 143.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl isonipecotate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.