Läs mer
Methyl isopropyl carbonate, 97%
Produktkod. 11388236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388236 25 g 25g
11368236 1 g 1g
11378236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15314.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51729-83-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51729-83-0
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD01075689
InChI-nyckel RCIJMMSZBQEWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isopropyl carbonate, isopropyl methyl carbonate, acmc-20akf7, ch3 c o och ch3 2, carbonic acid methylisopropyl ester
PubChem CID 7021530
IUPAC-namn metylpropan-2-ylkarbonat
LEDER COC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isopropyl carbonate
Densitet 0.975
Kokpunkt 116°C to 118°C
Flampunkt 27°C (80°F)
Brytningsindex 1.383
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744735
Formel vikt 118.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.