Läs mer
Methyl Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl isothiocyanate |
| CAS | 556-61-6 |
| Molekylformel | C2 H3 N S |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3 |
| LEDER | CN=C=S |
| IUPAC-namn | methylimino(sulfanylidene)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.12 |
| Formel vikt | 72.9986 |