Läs mer
Metylisovalerat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322436
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322436 50 g 50g
11332436 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06241.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-24-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00042866
InChI-nyckel OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
IUPAC-namn metyl-3-metylbutanoat
LEDER CC(C)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isovalerate
Densitet 0.88
Kokpunkt 115°C to 117°C
Flampunkt 16°C (60°F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3936
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2400
Beilstein 1699922
Formel vikt 116.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.