Läs mer
Metylisoxazol-5-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11450618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450618 5 g 5g
11440618 1 g 1g
11460618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25169.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 15055-81-9 | C5H5NO3 | 127,099 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15055-81-9
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
MDL-nummer MFCD01570794
InChI-nyckel ILPCPKZAAQXHKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isoxazole-5-carboxylate, 5-isoxazolecarboxylic acid, methyl ester, isoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, acmc-209wih, methyl 5-isoxazolcarboxylate, methyl 5-isoxazolcarboxylate;, methylisoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-1,2-oxazol, 5-isoxazol-carbonsaeure-methylester;, isoxazol-5-carbonsaeure-methylester;
PubChem CID 2736892
IUPAC-namn metyl-1,2-oxazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl isoxazole-5-carboxylate
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.