missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Jasmonate (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Jasmonate |
| CAS | 1101843-02-0 |
| Molekylformel | C13H20O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[3-Oxo-2-((Z)-2-penten-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4- |
| LEDER | CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 2-[3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.3 |
| Formel vikt | 224.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?