missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl L-Daunosamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl L-Daunosamine Hydrochloride |
| CAS | 131528-45-5 |
| Molekylformel | C7H16ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 3-Amino-2,3,6-trideoxy-L-lyxo-hexopyranoside Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H/t4-,5-,6?,7+;/m0./s1 |
| LEDER | COC1C[C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)C)O)N.Cl |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S)-4-amino-6-methoxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vikt | 197.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?