Läs mer
Metyllaurat, 98+%
Produktkod. 10762831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762831 2.5 g Glasflaska 2.5g
10127663 10 g Glasflaska 10g
10540604 50 g Glasflaska 50g
15149233 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10762831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215560025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-82-0
Molekylformel C13H26O2
Molekylvikt (g/mol) 214.35
MDL-nummer MFCD00008966
InChI-nyckel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-namn metyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl laurate
Smältpunkt 4 °C till 5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 261 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)10CO2CH3
Brytningsindex 1,4310 till 1,4330
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 02,361
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 214.35
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl laurate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.