Läs mer
Metyllevulinat, 99+%
Produktkod. 11325677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325677 25 g 25g
11305677 100 g 100g
11315677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043397.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 624-45-3 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Metyllevulinat används främst som råvara på parfym.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-45-3
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00017499
InChI-nyckel UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl levulinate, methyllevulinate, levulinic acid methyl ester, pentanoic acid, 4-oxo-, methyl ester, methyl 4-oxovalerate, levulinic acid, methyl ester, 4-oxovaleric acid methyl ester, 4-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl levulate, me ester
PubChem CID 69354
IUPAC-namn metyl-4-oxopentanoat
LEDER CC(=O)CCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl levulinate
Densitet 1.05 g/mL
Kokpunkt 191 °C
Flampunkt 72 °C (161,6 °F)
Odör Trevligt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Det är lösligt i etanol, eter, aceton och bensen.
Formel vikt 130.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.