Läs mer
Metyllevulinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Levulinate |
| CAS | 624-45-3 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC-namn | Metyl 4-oxopentananoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |