Läs mer
Metyllevulinat, TRC
Produktkod. 30469428
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469428 25 g
1 options
Produktkod. 30469428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32010525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Molekylformel C6H10O3
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CCC(=O)C
IUPAC-namn Metyl 4-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063