Läs mer
Metyllinoleat, 95 %
Produktkod. 11486740
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486740 1 g 1g
11496740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486740 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07450.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.90 SEK
    533.65 SEK / 1g
    Save 124.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294,479 g/mol
Oxidationen av metyllinoleat i organisk lösning och fosfatidylkolin (PC) i liposomala membran inducerad av en azoinitiator har ofta använts som modell för lipidperoxidation. Metyllinoleat kan användas som en modellförening i oxidations/peroxidationsanalyser för att utvärdera antiperoxidationsaktiviteten hos fullerener, ellagitanniner och andra naturliga produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxidation av metyllinoleat i organisk lösning och fosfatidylkolin (PC) i liposomala membran inducerad av en azoinitiator har ofta använts som modell för lipidperoxidation. Metyllinoleat kan användas som en modellförening i oxidations/peroxidationsanalyser för att utvärdera antiperoxidationsaktiviteten hos fullerener, ellagitanniner och andra naturliga produkter.
Löslighet
Löslig i DMF, fettlösningsmedel, oljor.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-63-0
Molekylformel C19H34O2
Molekylvikt (g/mol) 294.479
MDL-nummer MFCD00009534
InChI-nyckel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoat
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl linoleate
Smältpunkt -35 °C
Densitet 0.888
Kokpunkt 207 °C till 208 °C (11 mmHg)
Flampunkt 200 °C (392 °F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 1 g
Beilstein 1727614
Merck Index 14,6095
Löslighetsinformation Löslig i DMF, fettlösningsmedel och oljor.
Formel vikt 294.47
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.