Läs mer
Metyllinoleat, 95 %
Beskrivning
Oxidationen av metyllinoleat i organisk lösning och fosfatidylkolin (PC) i liposomala membran inducerad av en azoinitiator har ofta använts som modell för lipidperoxidation. Metyllinoleat kan användas som en modellförening i oxidations/peroxidationsanalyser för att utvärdera antiperoxidationsaktiviteten hos fullerener, ellagitanniner och andra naturliga produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidation av metyllinoleat i organisk lösning och fosfatidylkolin (PC) i liposomala membran inducerad av en azoinitiator har ofta använts som modell för lipidperoxidation. Metyllinoleat kan användas som en modellförening i oxidations/peroxidationsanalyser för att utvärdera antiperoxidationsaktiviteten hos fullerener, ellagitanniner och andra naturliga produkter.
Löslighet
Löslig i DMF, fettlösningsmedel, oljor.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl linoleate |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Densitet | 0.888 |
| Kokpunkt | 207 °C till 208 °C (11 mmHg) |
| Flampunkt | 200 °C (392 °F) |
| Brytningsindex | 1.464 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1727614 |
| Merck Index | 14,6095 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMF, fettlösningsmedel och oljor. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.