Läs mer
Metyllinoleat, 99 %
Produktkod. 10696230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696230 25 g Glasflaska 25g
10566040 5 g Glasflaska 5g
10087829 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428130250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-63-0
Molekylformel C19H34O2
Molekylvikt (g/mol) 294.48
MDL-nummer MFCD00009534
InChI-nyckel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoat
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl linoleate
Smältpunkt -35,0 °C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 212,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt >200 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6167
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med dmf, fettlösningsmedel, oljor
Formel vikt 294.48
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.