Läs mer
Metyllinoleat, TRC
Produktkod. 30136666
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136666 50 g
30133804 10 g
30010699 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26519050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-63-0
Molekylformel C19 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 294.47
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester, Linoleic acid, methyl ester (6CI,8CI), (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Octadecadienoic acid methyl ester, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate, Methyl (9Z,12Z)-octadecadienoate, Methyl (Z,Z)-9,12-octadecadienoate, Methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, Methyl cis-9,cis-12 linoleate, Methyl cis-9,cis-12-octadecadienoate, Methyl linoleate, Methyl octadec-9,12-dienoate, Radia 7062
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoat
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic Acid Methyl Ester
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Formel vikt 294.2559