Läs mer
Methyl linolenate, 99%
Produktkod. 10079001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10079001
Brand: Thermo Scientific Acros 368100050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301-00-8
Molekylformel C19H32O2
Molekylvikt (g/mol) 292.46
MDL-nummer MFCD00135851
InChI-nyckel DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Synonym methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
PubChem CID 5319706
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat
LEDER CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl linolenate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 0.8950g/mL, 0.895
Kokpunkt 182.0°C (3.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Brytningsindex 1.4700 to 1.4720
Kvantitet 5 g
Beilstein 02, IV, 1782
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 292.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.