Läs mer
Methyl linolenate, MedChemExpress
Produktkod. 16490478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490478 5 g -
16471909 1 g 1g
16461906 500 mg -
16431306 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY21268
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
MedChemExpress Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl linolenate
CAS 301-00-8
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H32O2
Kvantitet 5 g
Synonym Linolenic acid methyl ester
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (341.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 292.46
Formel vikt 292.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid