Läs mer
Metyllinolenat, TRC
Produktkod. 30482085
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30482085 500 mg
1 options
Produktkod. 30482085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM315700500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H32 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
LEDER CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat
Molekylvikt (g/mol) 292.46
Formel vikt 292.2402