missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Lithocholate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithocholic Acid Methylester |
| CAS | 1249-75-8 |
| Molekylformel | C25 H42 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3α,5β)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α-hydroxy-','methyl ester (8CI), 5β-Cholanic acid','3α-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI), Lithocholic acid methyl ester, Methyl 3α-hydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α-hydroxy-5β-cholanoate, Methyl lithocholate, NSC 63558, NSC 8116 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O3/c1-16(5-10-23(27)28-4)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,2)22(19)12-14-25(20,21)3/h16-22,26H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.6 |
| Formel vikt | 390.3134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?