Läs mer
Metyl m-toluat, 98 %
Produktkod. 11454253
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454253 250 g 250g
11444253 50 g 50g
11434253 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10893.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Metyl-3-metylcyklohexankarboxylat framställdes genom hydrering av metyl-m-toluat i ättiksyralösningsmedel över Adams katalysator. analys för valproinsyra (VA) i serum, för vilken vi använder en gaskromatograf utrustad med en flamjoniseringsdetektor, med metyl-m-toluat (MMT) som intern standard.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-3-metylcyklohexankarboxylat framställdes genom hydrering av metyl-m-toluat i ättiksyralösningsmedel över Adams katalysator. analys för valproinsyra (VA) i serum, för vilken vi använder en gaskromatograf utrustad med en flamjoniseringsdetektor, med metyl-m-toluat (MMT) som intern standard.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-36-5
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00008436
InChI-nyckel CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
PubChem CID 7435
IUPAC-namn metyl-3-metylbensoat
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl m-toluate
Densitet 1.062
Kokpunkt 113 °C (27 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 250 g
Beilstein 2043574
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.