Läs mer
Methyl malonamate, 98%
Produktkod. 11417006
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417006 25 g 25g
11427006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25326.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51513-29-2 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51513-29-2
Molekylformel C4H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 117.10
MDL-nummer MFCD00674533
InChI-nyckel LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl malonamate, methyl malonate monoamide, methyl 2-carbamoylacetate, propanoic acid, 3-amino-3-oxo-, methyl ester, acmc-20akfl, methyl carbamoylacetate, methyl-malonate monoamide, malonamic acid methyl ester, malonamidic acid methyl ester, methyl 3-amino-3-oxo-propanoate
PubChem CID 3595299
IUPAC-namn metyl-3-amino-3-oxopropanoat
LEDER COC(=O)CC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl malonamate
Smältpunkt 38°C to 40°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 117.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.