Läs mer
Metylmalonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357967 5 g 5g
11400510 1 g 1g
11490500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020823.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Metylmalonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt. Används i läkemedel mot cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37517-81-0
Molekylformel C4H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 136.531
MDL-nummer MFCD00013657
InChI-nyckel UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
IUPAC-namn metyl-3-klor-3-oxopropanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl malonyl chloride
Färg Färglös
Densitet 1.27 g/mL
Kokpunkt 58°C (12 mmHg)
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.4325
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Synonym methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 136.53
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.