Läs mer
Methyl Margarate-d33, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Margarate-d33 |
| CAS | 1219804-81-5 |
| Molekylformel | C18 2H33 H3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Heptadecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-d33 acid','methyl ester (ACI), Methyl heptadecanoate-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-d33 (ACI), Methyl Heptadecanoate-d33, Methyl Margarate-d33, Heptadecanoic Acid-d33 Methyl Ester, Heptadecanoic Acid Methyl Ester-D33 (heptadecanoic-D33) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-tritriacontadeuterioheptadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.68 |
| Formel vikt | 317.4787 |