Läs mer
Metylmerkaptoacetat, 95 %
Produktkod. 11386646
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386646 500 g 500g
11366646 25 g 25g
11376646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03783.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106,14 g/mol
Metyltioglykolat användes vid framställningen av 3-karbometoxi-4-oxotetrahydrotiopyran, 2- och 4-karbometoxi-3-oxotetrahydrotiofen. Det används för att framställa metyltioglykolat och aminoetantiol konjugerade guld nanorods.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyltioglykolat användes vid framställningen av 3-karbometoxi-4-oxotetrahydrotiopyran, 2- och 4-karbometoxi-3-oxotetrahydrotiofen. Det används för att framställa metyltioglykolat och aminoetantiol konjugerade guld nanorods.
Löslighet
Lösligt i vatten. (40 g/L vid 20 °C)
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2365-48-2
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.14
MDL-nummer MFCD00004873
InChI-nyckel MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC-namn metyl-2-sulfanylacetat
LEDER COC(=O)CS
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl mercaptoacetate
Smältpunkt -3 °C
Densitet 1.163
Kokpunkt 148 °C till 149 °C
Flampunkt 56 °C (132 °F)
Odör Stank
Linjär formel HSCH2COOCH3
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1228
Beilstein 506259
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (40g/L vid 20 °C)
Formel vikt 106.14
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.