Läs mer
Metylmetakrylat 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317767
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317767 1 ml
1 options
Produktkod. 30317767 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011080ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Analyt- eller komponentnamn Methacrylic acid-methyl ester
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C5 H8 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
LEDER COC(=O)C(=C)C
IUPAC-namn Metyl-2-metylprop-2-enoat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 100,0524 g/mol