Läs mer
Methyl Methacrylate-3,3-d2, CDN
Produktkod. 30322178
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322178 0.25 g
30322261 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322178 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND36840.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic Acid Methyl Ester-D2 (methacrylic-3,3-D2)
CAS 55063-97-3
Molekylformel C5 D2 H6 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 2-Propenoic-3,3-d2 acid, 2-methyl-, methyl ester (9 CI, ACI), Methacrylic-3,3-d2 acid, methyl ester (7 CI), Methyl 2-methyl-2-propenoate-3,3-d2 (ACI), Methacrylic-3,3-d2 acid methyl ester, 2-Methyl-2-propenoic-3,3-d2 acid methyl ester, Methacrylic acid methyl ester-D2 (methacrylic-3,3-D2)
InChI formel InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2
LEDER [2 H]C(=C(C)C(=O)OC)[2 H]
IUPAC-namn methyl 3,3-dideuterio-2-methylprop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 102.1281
Formel vikt 102.065 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity