Läs mer
Metylmetakrylat, 99 %, stick.
Produktkod. 11499953
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499953 500 mL 500ml
11448800 100 mL 100ml
11409963 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13030.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Metylmetakrylat används som monomer vid tillverkning av poly(metylmetakrylat) (PMMA). Det används också vid tillverkning av sampolymeren metylmetakrylat-butadien-styren (MBS), som är en modifierare för polyvinylklorid. Det spelar en viktig roll som cement som används vid totala höftproteser såväl som totala knäproteser. Det är också involverat i framställningen av andra metakrylater, dvs. etylmetakrylat (EMA), butylmetakrylat (BMA ) och 2-etylhexylmetakrylat (2-EHMA) och metakrylsyra (MAA), som finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av beläggningspolymerer och textilapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylmetakrylat används som monomer vid tillverkning av poly(metylmetakrylat) (PMMA). Det används också vid tillverkning av sampolymeren metylmetakrylat-butadien-styren (MBS), som är en modifierare för polyvinylklorid. Det spelar en viktig roll som cement som används vid totala höftproteser såväl som totala knäproteser. Det är också involverat i framställningen av andra metakrylater, dvs. etylmetakrylat (EMA), butylmetakrylat (BMA ) och 2-etylhexylmetakrylat (2-EHMA) och metakrylsyra (MAA), som finner tillämpning som en mellanprodukt vid tillverkning av beläggningspolymerer och textilapplikationer.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, peroxider, aminer, baser, syror, reduktionsmedel och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-62-6
Molekylformel C5H8O2
MDL-nummer MFCD00008587
InChI-nyckel VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC-namn metyl-2-metylprop-2-enoat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methacrylate
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt -48 °C
Densitet 0.939
Kokpunkt 100 °C till 101 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1247
Beilstein 605459
Merck Index 14,5941
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
LEDER CC(=C)C(=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 100.117
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.