Läs mer
Metylmetakrylat, 99 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10791964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791964 10 L Plast trumma -
10562521 25 mL Glasflaska 25ml
10071140 1 L Glasflaska 1 L
10153510 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10791964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127140100
Request Bulk or Custom Format
Metylmetakrylat, 99%, C5H8O2, CAS-nummer-80-62-6, 150-76-5, akryester m, diakon, metakrylsyrametylester, metyl-2-metyl-2-propenoat, metyl-2-metylpropenoat, metylmetakrylat, metylmetakrylat, metylmetakrylat, metylmetakrylat, metylmetakrylat, 1L
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008587
InChI-nyckel VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC-namn metyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methacrylate
Namnnotering Stabilized
Aciditet 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Smältpunkt -48.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 100.0°C
Flampunkt 8°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH3
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150
Kvantitet 10 L
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Löslighetsinformation Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.