missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Methacrylate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15848330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15848330 2.5 L 2.5 L
15838330 100 mL 100ml
15806250 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15848330 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8005902500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Stabilized for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 80-62-6

Specifikationer

Smältpunkt -48°C
Densitet 0.94 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 101°C/1013 hPa
Molekylformel CH2=C(CH3)COOCH3
MDL-nummer MFCD00008587
Kvantitet 2.5 L
Synonym Methyl methacrylate, Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA, Methyl methacrylate
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.