Läs mer
Metylmetakrylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrylic acid-methyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 100.0524 |
| Procent renhet | >95% |