Läs mer
Metylmetakrylat, TRC
Produktkod. 30011226
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011226 50 g
30005388 10 g
17975095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32130050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-62-6
Molekylformel C5 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Synonym Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J
IUPAC-namn Metyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid-methyl ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Formel vikt 100.0524
Procent renhet >95%