Läs mer
Methyl methanesulfonate, 99%
Produktkod. 15411278
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15411278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55120.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Metylmetansulfonat är en DNA-addukt som lägger till metylgrupper till Dan vid 7-guanin, 3-guanin och 3-adenin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylmetansulfonat är en DNA-addukt som adderar metylgrupper till Dan vid 7
-guanin, 3-guanin och 3-adenin.
Löslighet
Mycket löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur med god ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-27-3
Molekylformel C2H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 110.127
MDL-nummer MFCD00007557
InChI-nyckel MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC-namn metylmetansulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methanesulfonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3 g/mL
Kokpunkt 202°C to 203°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Linjär formel CH3SO3CH3
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 110.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.