Läs mer
Methyl methanesulfonate, 99%
Produktkod. 15401278
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401278 5 g 5g
15411278 25 g 25g
15421278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55120.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.127 g/mol
Metylmetansulfonat är en DNA-addukt som lägger till metylgrupper till Dan vid 7-guanin, 3-guanin och 3-adenin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylmetansulfonat är en DNA-addukt som adderar metylgrupper till Dan vid 7
-guanin, 3-guanin och 3-adenin.
Löslighet
Mycket löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur med god ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-27-3
Molekylformel C2H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 110.127
MDL-nummer MFCD00007557
InChI-nyckel MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC-namn metylmetansulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methanesulfonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3 g/mL
Kokpunkt 202°C to 203°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Linjär formel CH3SO3CH3
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 110.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl methanesulphonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl methanesulphonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.