Läs mer
Methyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylmethanesulfonate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3 |
| Formel vikt | 110.0038 |