missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Methanethiosulfonate-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-13C Methanethiosulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?