Läs mer
Metylmetanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30135879
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135879 5 g
30137117 1 g
17901845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3215005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2949-92-0
Molekylformel C2 H6 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 126.2
Synonym S-Methyl Methanethiosulfonate
IUPAC-namn Metylsulfonylsulfanylmetan
LEDER CSS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formel vikt 125.9809