Läs mer
Metylmetoxiacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490727
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490727 500 g 500g
11438800 25 g 25g
11480727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22528.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6290-49-9 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Metylmetoxiacetat används vid framställningen av 4-hydroxi-2-merkapto-5-metoxipyrimidin (II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylmetoxiacetat används vid framställning av 4-hydroxi-2-merkapto
-5-metoxipyrimidin (II).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6290-49-9
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00008451
InChI-nyckel QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
PubChem CID 80507
ChEBI CHEBI:34841
IUPAC-namn metyl-2-metoxiacetat
LEDER COCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methoxyacetate
Densitet 1.051
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1742944
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.