Läs mer
Methyl Methoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Methoxyacetate |
| CAS | 6290-49-9 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyacetate, Methyl Methoxyacetate, Methyl alpha-Methoxyacetate, NSC 61447, NSC 6701 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | COCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-methoxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |