missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (Methyl 3-Deoxy-D-arabino-heptulopyranosid)uronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (Methyl 3-Deoxy-D-arabino-heptulopyranosid)uronate |
| CAS | 85549-51-5 |
| Molekylformel | C9 H16 O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O7/c1-14-8(13)7-6(12)5(11)3-9(4-10,15-2)16-7/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+,9?/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1OC(CO)(C[C@@H](O)[C@@H]1O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.22 |
| Formel vikt | 236.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?