Läs mer
Metylmetylsulfonylacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337965
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337965 5 g 5g
11347965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337965 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08039.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62020-09-1 | C4H8O4S | 152.16 g/mol
Metylmetylsulfonylacetat används som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylmetylsulfonylacetat används som en
aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62020-09-1
Molekylformel C4H8O4S
Molekylvikt (g/mol) 152.16
MDL-nummer MFCD00051842
InChI-nyckel RQKDASVRZONLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methanesulfonylacetate, methyl 2-methanesulfonylacetate, methyl 2-methylsulfonyl acetate, methyl methylsulfonylacetate, methanesulfonylacetic acid methyl ester, acmc-1b4fd, methyl methylsulfonyl acetate, 2-methylsulfonyl-1-methoxyethanone, methylsulfonylacetic acid methyl ester, methanesulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2759918
LEDER COC(=O)CS(C)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl methylsulfonylacetate
Smältpunkt 59°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2412782
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-namn metyl-2-metansulfonylacetat
Formel vikt 152.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.